2,2,2-Trifluoracetophenon-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: FRONTIER SCIENTIFIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
T12462.1G
FRONT12462.1GEA 0 EUR InStock
FRONT12462.1G
2,2,2-Trifluoracetophenon-4-boronsäurepinakolester
2,2,2-Trifluoracetophenon-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₆BF₃O₃
MDL Number: MFCD16628195
CAS-Nummer: 1004294-77-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge