Rahmbutyrometer Koehler Gerber Standard 0-70% : 1.0 Abmessverfahren fr 5 mL Rahm, Mattschild auf Birne,Rillenhals, ohne Stopfen 1 * 1 ST
Lieferant: GERBER INSTRUMENTS
Rahmbutyrometer Koehler Gerber Standard 0-70% : 1.0 Abmessverfahren fr 5 mL Rahm, Mattschild auf Birne,Rillenhals, ohne Stopfen 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Rahmbutyrometer Koehler Gerber Standard 0-70% : 1.0 Abmessverfahren für 5 mL Rahm, Mattschild auf Birne,Rillenhals, ohne Stopfen 1 * 1 ST GEAG03.0318 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 03.0318
Lokale Artikelnummer:: GEAG03.0318
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder