COMPRESSED AIR BLOWER FOR DIRT TESTERS 1 * 1 items
Lieferant: GERBER INSTRUMENTS
COMPRESSED AIR BLOWER FOR DIRT TESTERS 1 * 1 items
New Product
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
06.8030 Druckluftgebläse für Schmutzprüfer // Zur Beschleunigung der Filtration. Gummigebläse mit Kappe zum Aufsetzen auf Schmutzprüfer Gerber. 1 * 1 ST GEAG06.8030 1 * 1 ST
New Product
Hersteller-Artikelnummer:: 06.8030
Lokale Artikelnummer:: GEAG06.8030
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder