fr KTA start Hochwertige, fertig gepackte Sulen kompatibel mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln und Detergenzien. Kit bestehend aus: 1x HiTrap Q HP Column 1 ml 1x HiTrap SP HP Column 1 ml 1x HiPrep Sephacryl S-200, 16/60 Column 5 ml 1 * 1 SET
Lieferant: GE HEALTHCARE
fr KTA start Hochwertige, fertig gepackte Sulen kompatibel mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln und Detergenzien. Kit bestehend aus: 1x HiTrap Q HP Column 1 ml 1x HiTrap SP HP Column 1 ml 1x HiPrep Sephacryl S-200, 16/60 Column 5 ml 1 * 1 SET
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
für ÄKTA start™ Hochwertige, fertig gepackte Säulen kompatibel mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln und Detergenzien. Kit bestehend aus: 1x HiTrap Q HP Column 1 ml 1x HiTrap SP HP Column 1 ml 1x HiPrep Sephacryl S-200, 16/60 Column 5 ml 1 * 1 SET GEHE29-0513-25BOM 1 * 1 SET
Hersteller-Artikelnummer:: 29-0513-25BOM
Lokale Artikelnummer:: GEHE29-0513-25BOM
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder