Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chloramphenicol USP

Lieferant: G Bioscienes

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

RC-168 RC-167
GENORC-168EA 124 EUR InStock
GENORC-168 GENORC-167
Chloramphenicol USP
Chloramphenicol
Tested against both sensitive and resistant cells.


Formel: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
MW: 323.13 g/mol
Siedepunkt: 645
Melting Pt: 150
MDL Number: MFCD00078159
CAS-Nummer: 56-75-7
Merck Index: 13,02087
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge