Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Nourseothricin sulphate, Molekularbiologische Qualität

Lieferant: G Bioscienes

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


RC-188 RC-189 RC-190 RC-187
GENORC-188EA 296 EUR InStock
GENORC-188 GENORC-189 GENORC-190 GENORC-187
Nourseothricin sulphate, Molekularbiologische Qualität
Nourseothricin sulphate
Nourseothricin sulphate is a Streptothricin-class antibiotic. It has an extremely broad spectrum of activity against viruses, bacteria, eukaryotic unicellular and complex organisms. Norseothricin contains both Streptothricin D (C₃₁H₅₈N₁₂O₁₀) and Streptothricin F (C₁₉H₃₄N₈O₈) components.


Formel: C₃₁H₅₈N₁₂O₁₀·C₁₉H₃₄N₈O₈·H₂SO₄
MW: 1359.47 g/mol
MDL Number: MFCD00165013
CAS-Nummer: 96736-11-7
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=753248babe43663500b273b4c6f6b13baa87f079&vid=753248babe43663500b273b4c6f6b13baa87f079&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge