Präzisionsbutyrometer, ohne Stopfen
Lieferant: GERBER FUNKE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3150 3150-O 3150-C 3150-C-O
614-0088EA 13.45 EUR InStock
614-0088 GERB3150-O GERB3150-C GERB3150-C-O
Präzisionsbutyrometer, ohne Stopfen
Butyrometer
Für Trink- und Kesselmilch, Skalenrückwand mattiert, Fehlertoleranz 0,025 %.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge