Arometer fr Mineralle, mit blauem Wg.Therm. -10+60C, prffhig, mit Fa., ca. 390 mm lang, 0.820-0.910 in 0.001 g/cm3, Tp.15C, mit Strichmarke und amtlich geprft mit DKD-Schein 1 * 1 ST
Lieferant: GERING
Arometer fr Mineralle, mit blauem Wg.Therm. -10+60C, prffhig, mit Fa., ca. 390 mm lang, 0.820-0.910 in 0.001 g/cm3, Tp.15C, mit Strichmarke und amtlich geprft mit DKD-Schein 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Aräometer für Mineralöle, mit blauem Wg.Therm. -10+60°C, prüffähig, mit Fa., ca. 390 mm lang, 0.820-0.910 in 0.001 g/cm3, Tp.15°C, mit Strichmarke und amtlich geprüft mit DKD-Schein 1 * 1 ST GERI1237-WG 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 1237-WG
Lokale Artikelnummer:: GERI1237-WG
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder