Sani-Tech® SPT-60L Pumpenschläuche für Hochpräzise Anwendungen
Lieferant: SAINT GOBAIN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SPT60L-047-2 SPT60L-063-2
GESSSPT60L-047-2EA 4.1 EUR InStock
GESSSPT60L-047-2 GESSSPT60L-063-2
Sani-Tech® SPT-60L Pumpenschläuche für Hochpräzise Anwendungen
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Sani-Tech® SPT-60L ist ein Premium-Schlauch aus platingehärtetem Silikon, der für die anspruchsvollsten Pharmabetriebe entwickelt wurde, bei denen geringe Spallation, lange Pumpenlebensdauer und hohe Genauigkeit erforderlich sind. Sani-Tech® SPT-60L bietet erstklassige Genauigkeit und Präzision, gewährleistet eine gleichbleibende Füllleistung und reduziert das Risiko kostspieliger Über-/Unterfüllungen.
  • Lange Pumpenlebensdauer
  • Geringe Spallation
  • Präzise und gleichmäßige Dosierung
  • Vollständiger Bericht über extrahierbare Stoffe gemäß Protokoll der BioPhorum Operations Group (BPOG).
  • Technisches Dossier verfügbar
  • Erhältlich mit ValPlusTM-Zertifizierung
Der Sani-Tech® SPT-60L Schlauch übertrifft extrudierte Silikonschläuche der Konkurrenz und bietet eine verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit unter verschiedenen Pumpbedingungen. (*Die Tests wurden an Sani-Tech® SPT60L-Schläuchen unter Verwendung eines peristaltischen Pumpenkopfs mit vier Rollen durchgeführt, der bei 400 U/min ohne Gegendruck bei Raumtemperatur betrieben wurde.)
Sani-Tech® SPT-60L wurde auf Genauigkeit (Abgabe des Zielfüllvolumens) und Präzision (Wiederholbarkeit des abgegebenen Volumens) im Vergleich zu Pumpenschläuchen der Konkurrenz, die für Abfüllanwendungen vermarktet werden, bewertet. Sani-Tech® SPT-60L bot eine *4× Verbesserung der Füllgenauigkeit und eine 2× Verbesserung der Präzision im Vergleich zu den leistungsstärksten Mitbewerberschläuchen. (*Ergänzende Informationen im Whitepaper.)
Sani-Tech® SPT-60L weist unter den verschiedenen bewerteten Silikonpumpenschläuchen die geringste Spallation (Anzahl der Partikel und Fläche der Partikel) über mehrere Abgabezyklen hinweg auf.
Typische Anwendungen: Endgültige Befüllung, längeres Pumpen, Präzisionspumpen.
Zertifizierungen: ADCF/BSE/TSE Erklärung, ISO 10993-3/ISO 10993-5, USP <88> Klasse VI, EP 3.1.9.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge