Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Multi-position heating baths

Lieferant: GESTIGKEIT HARRY

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

SM4 SM1 SM2 SM3 SM5 SM6 SMR1 SMR2 SMR3 SMR4 SMR5 SMR6
GESTSM4EA 1100 EUR InStock
GESTSM4 GESTSM1 GESTSM2 GESTSM3 GESTSM5 GESTSM6 GESTSMR1 GESTSMR2 GESTSMR3 GESTSMR4 GESTSMR5 GESTSMR6
Multi-position heating baths
Bäder Heizbäder
Can be universally employed as either an air, fluid or sandbath for heating many of the various receptactles in laboratory use, regardless of size or material, for temperatures ranging between 60 to 600 °C.

  • When in operation the contact thermometer has automatic priority
  • Clearance between baths: 175 mm
  • Type SM without relays
  • Type SMR with relays
  • Voltage: 230 V, 50 to 60 Hz

The bath container is made of high-grade stainless steel with a stainless steel tubular heating element. The upper outer coat is enamelled and the base is made of either plastic orMore Product Information
Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..