Hämatoxylin-Lösung Gill I, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ500
GHS132-1L
GHS132-1LEA 95.3 EUR InStock
GHS132-1L
Hämatoxylin-Lösung Gill I, Sigma-Aldrich®
Hämatoxylin-Färbelösung
Gill no.1 formulation is used as a progressive cytology stain.
  • Used with hematoxylin and eosin staining
  • Contains 2 g/l certified hematoxylin
Formel: C₁₆H₁₄O₆
MDL Number: MFCD00078111
CAS-Nummer: 517-28-2
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca68de6f2bec1bf4a4e88490e589eb99f908fb1f&vid=ca68de6f2bec1bf4a4e88490e589eb99f908fb1f&prid=web&clid=SAPDAM IVDLogo
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge