Labormäntel, PP, Einweg
Lieferant: GM EQUIPEMENT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OJC155 OJC156 OJC151 OJC152
GMEQOJC155EA 107 EUR InStock
GMEQOJC155 GMEQOJC156 113-0669 113-0670
Labormäntel, PP, Einweg
Einweg-Kleidung
Einweg-Labormantel aus PP mit Kragen. Eine Version verfügt über zwei Taschen.
  • Druckknopfverschluss
  • Gerade Bündchen
  • Ungewebtes Material
Stärke: 40 g/m²
Farbe: weiß
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge