Latexhandschuhe
Lieferant: GM EQUIPEMENT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OJM022 OJM023
GMEQOJM022EA 22.8 EUR InStock
GMEQOJM022 GMEQOJM023
Latexhandschuhe
Handschuhe
Einmalhandschuhe für den persönlichen Schutz
  • Unsteril, glatte Oberfläche
  • Mikro-gepudert
  • Lieferung in praktischen Dispenser-Boxen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge