Corning® Gosselin™ Petri Dish, Aseptic
Lieferant: Corning
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SH91-101
GOSSSH91-101EA 213 EUR InStock
GOSSSH91-101
Corning® Gosselin™ Petri Dish, Aseptic
Zellkulturschalen Petrischalen
Transparent PS Petri dishes for food industry laboratories.
  • Diam. 90 mm
  • Crystal Polystyrene (PS)
  • Optimal flatness
  • Easy opening sleeves
  • 1 vent
  • Aseptic
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge