Mehrzweckgefäße
Lieferant: GREINER BIO ONE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
189170_700 219102_300 201170_400 217111_600 225170_120 229170_48 229180_48 225180_120 224170_160 201150_400 201151_400 201152_400 201171_400 201172_400 189171_700 189175_700 205111_1200
GREI189170_700EA 194 EUR InStock
GREI189170_700 GREI219102_300 212-3164 212-3176 216-0600 216-0602 216-0603 216-0601 GREI224170_160 216-0595 GREI201151_400 216-0596 GREI201171_400 216-0597 GREI189171_700 GREI189175_700 GREI205111_1200
Mehrzweckgefäße
Probenbehälter Universalbehälter
PS, glasklar, mit Schnappdeckel oder Schraubverschluss
  • Hergestellt unter aseptischen Bedingungen in einem Reinraum der Klasse II
  • Nur zum Einmalgebrauch
  • Temperaturbereich -20 bis +60 °C
Universell für akademische und medizinische Anwendungen einsetzbar.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge