Serum collection tubes, VACUETTE®
Lieferant: GREINER BIO ONE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
454028_1200 454067_1200 454071_1200 454092_1200 454096_1200 454214_1200 455071_1200 455092_1200 456010_1200 456018_1200 456071_1200 456073_1200 456089_1200 456092_1200 454098_1200 454095_1200 454204_1200 454236_1200 454228_1200
GREI454028_1200EA 241 EUR InStock
GREI454028_1200 GREI454067_1200 GREI454071_1200 GREI454092_1200 GREI454096_1200 GREI454214_1200 GREI455071_1200 GREI455092_1200 GREI456010_1200 GREI456018_1200 GREI456071_1200 GREI456073_1200 GREI456089_1200 GREI456092_1200 GREI454098_1200 GREI454095_1200 GREI454204_1200 GREI454236_1200 GREI454228_1200
Serum collection tubes, VACUETTE®
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Entnahme und Vorbereitung von Blutproben
VACUETTE® serum tubes are coated with micronised silica particles which activate clotting when tubes are gently inverted. These tubes are used for routine clinical chemistry, immunohematology, serology and immunology testing.
These serum tubes with gel contain a barrier gel that is present in the bottom of the tube. During centrifugation, the barrier gel moves upward to the serum-clot interface where it forms a stable barrier, separating the serum from the cells.
Zertifizierungen: FDA 510 (k) cleared for therapeutic drug monitoring (TDM).
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge