Blood collection tubes with NH trace elements sodium heparin, VACUETTE®
Lieferant: GREINER BIO ONE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
456080_1200
GREI456080_1200EA 250 EUR InStock
GREI456080_1200
Blood collection tubes with NH trace elements sodium heparin, VACUETTE®
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Entnahme und Vorbereitung von Blutproben
Tubes are designed to test trace elements such as aluminium, lead, cadmium, chrome, iron, fluoride, cobalt, copper, lithium, manganese, molybdenum, mercury, selenium, or thallium etc.
  • Sterile
These tubes are supplied with premium safety twist cap with black ring at the cap.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge