Sapphire Pipettenspitzen und Filter
Lieferant: GREINER BIO ONE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
778353_3840 772353_5760 776354_4800 776353_5760 778350_5000 778364_4800 771353_5760 775363_5760 775353_960 775350_15000 772350_5000 775364_4800 776350_10000 777350_5000 772354_4800 775354_4800 778354_4800 771354_4800 771361_5760 771363_5760 771364_4800 772361_5760 772364_4800 775361_5760 776361_5760 776364_4800 777354_4800 777361_3840 777364_4800 778361_3840 772351_5760 775351_5760 775355_4800 778351_3840 778355_4800 775362_5760 771365_4800 772355_4800 772365_4800 775365_4800 777355_4800 777365_4800 778365_4800 771362_5760 772352_5760 772362_5760 775352_5760 776351_5760 776352_5760 776355_4800 776362_5760 776365_4800 777351_3840 777352_3840 777362_3840 778352_3840 778362_3840
GREI778353_3840EA 813 EUR InStock
GREI778353_3840 GREI772353_5760 GREI776354_4800 GREI776353_5760 GREI778350_5000 GREI778364_4800 GREI771353_5760 GREI775363_5760 GREI775353_960 GREI775350_15000 GREI772350_5000 GREI775364_4800 GREI776350_10000 GREI777350_5000 GREI772354_4800 GREI775354_4800 GREI778354_4800 GREI771354_4800 GREI771361_5760 GREI771363_5760 GREI771364_4800 GREI772361_5760 GREI772364_4800 GREI775361_5760 GREI776361_5760 GREI776364_4800 GREI777354_4800 GREI777361_3840 GREI777364_4800 GREI778361_3840 GREI772351_5760 GREI775351_5760 GREI775355_4800 GREI778351_3840 GREI778355_4800 GREI775362_5760 GREI771365_4800 GREI772355_4800 GREI772365_4800 GREI775365_4800 GREI777355_4800 GREI777365_4800 GREI778365_4800 GREI771362_5760 GREI772352_5760 GREI772362_5760 GREI775352_5760 GREI776351_5760 GREI776352_5760 GREI776355_4800 GREI776362_5760 GREI776365_4800 GREI777351_3840 GREI777352_3840 GREI777362_3840 GREI778352_3840 GREI778362_3840
Sapphire Pipettenspitzen und Filter
Pipettenspitzen
Flexibilität ist bei modernen Liquid-Handling-Lösungen entscheidend. Aus diesem Grund werden die Sapphire Spitzen in acht verschiedenen Größen in einem Volumenbereich von 10 bis 1250 µl hergestellt, einschließlich einer verlängerten 10-µl-Spitze für die Rückgewinnung kleiner Probenmengen. Alle unsere Spitzen bestehen aus medizinischem Polypropylen und sind als Standard-, Low-Retention-, Filter- oder Low-Retention-Filterspitzen erhältlich.
  • Vollautomatische Produktion und Verpackung
  • Universell passend für alle gängigen Pipetten
  • Spitzen (ohne Filter) und Gestelle sind autoklavierbar
  • Filter werden ohne Zusatzstoffe hergestellt
  • Leicht lesbare Graduierungen
  • Farbige Kartoneinsätze zur einfachen Volumenidentifizierung
  • Geringe Oberflächenretention für hohe Rückgewinnungsrate und maximale Präzision
Alle Sapphire Spitzen erfüllen unabhängig von Typ, Oberfläche oder Form die gleichen hohen, einheitlichen Qualitätsstandards. Greiner bio-one zertifiziert, dass alle Spitzen gemäß internationalen Standards hergestellt und getestet werden und die erforderlichen Spezifikationen erfüllen. Sie sind frei von nachweisbarer DNase, RNase, menschlicher DNA, PCR-Inhibitoren und Endotoxinen (Pyrogenen). Darüber hinaus sind sie nicht zytotoxisch und gemäß ISO 8655-6 getestet.
Je nach Format werden Sapphire-Pipettenspitzen in Gestellen, Großpackungen oder Nachfülleinheiten verpackt. Bei gemeinsamer Verwendung bieten Sapphire-Spitzen und Pipetten eine vollständig optimierte und harmonisierte Lösung zur Handhabung von Flüssigkeiten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge