Handheld Multifunction Meters, PRO D01, D05.2 and D05.3
Lieferant: Greisinger
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
486134 486137 486136
GRSG486134EA 0 EUR InStock
GRSG486134 GRSG486137 GRSG486136
Handheld Multifunction Meters, PRO D01, D05.2 and D05.3
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
PRO D01, D05.2 and D05.3 are a high class professional multifunction handheld meter with a rich set of features, high grade robustness and operating comfort for safe and reliable use. PRO D05.2 and PRO D05.3 also have data logging capabilities and a USB-rechargeable battery system.
  • PRO D01 has only one connector, PRO D05.2 has two connectors and PRO D05.3 has three connectors
  • Wide range of interchangeable and automatically recognised digital probes can be connected
  • Fast and accurate
  • Easy to use and read due to backlit dot matrix/clear text display
  • Various
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..