Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Homovanillinsäure fluorimetrisches Reagenz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

H1252-100MG H1252-1G H1252-250MG
H1252-100MGEA 24.8 EUR InStock
H1252-100MG H1252-1G H1252-250MG
Homovanillinsäure fluorimetrisches Reagenz, Sigma-Aldrich®
Homovanillinsäure
Homovanillic acid has been used as a standard in HPLC analysis. Metabolite of dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC) by catechol O-methyltransferase; reagent for the fluorimetric determination of glucose oxidase and other oxidative enzymes.


Formel: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 142,..145 °C (Lit.)
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00004350
CAS-Nummer: 306-08-1
EINECS: 206-176-7
Merck Index: 13,04761
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a6ae3811cd2c044034f8c900ff056bba7bdd244&vid=4a6ae3811cd2c044034f8c900ff056bba7bdd244&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) White to Off White
Appearance (Form) Powder
Solubility (Colour) Colourless to Light Yellow
Solubility (Turbidity), 50 mg/ml, EtOH Clear
Infrared spectrum Conforms to Structure
Titration with NaOH ≥98%
Purity (TLC) ≥99%
Recommended Retest Period 4 years

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge