Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Brom-4-(trifluormethyl)pyridin ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

H25748.03 H25748.06
H25748.03EA 111 EUR InStock
H25748.03 H25748.06
2-Brom-4-(trifluormethyl)pyridin ≥97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 175205-81-9 Molecular Formula: C6H3BrF3N Formula Weight: 226.00 Flash Point: 73°(164°F) Refractive Index: 1.4780 Boiling Point: 84-85°/14mm MDL No.: MFCD00153085


Formel: C₆H₃BrF₃N
Siedepunkt: 84…85 °C (14 mmHg)
Dichte: 1,83
Flash-Pt: 73 °C (164 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153085
CAS-Nummer: 175205-81-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge