3-Fluor-2-pyridincarbonitril ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H25767.06
H25767.06EA 59.7 EUR InStock
H25767.06
3-Fluor-2-pyridincarbonitril ≥97%
3-Fluor-2-pyridincarbonitril
Purity: 97+% CAS No.: 97509-75-6 Molecular Formula: C6H3FN2 Formula Weight: 122.10 Melting Point: 27-30° MDL No.: MFCD06797501
Formel: C₆H₃FN₂
Melting Pt: 27…30 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797501
CAS-Nummer: 97509-75-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge