6-Chlor-2-fluorpurin ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H25825.ME
H25825.MEEA 92 EUR InStock
H25825.ME
6-Chlor-2-fluorpurin ≥97%
6-Chloro-2-fluoropurine
Purity: 97% CAS No.: 1651-29-2 Molecular Formula: C5H2ClFN4 Formula Weight: 172.55 Melting Point: 151-153° MDL No.: MFCD02183557
Formel: C₅H₂ClFN₄
Melting Pt: 151…153 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02183557
CAS-Nummer: 1651-29-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge