4,4-Dimethylcyclohexanon ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H25857.03
H25857.03EA 83.8 EUR InStock
H25857.03
4,4-Dimethylcyclohexanon ≥98%
4,4-Dimethylcyclohexanone
Purity: 98% CAS No.: 4255-62-3 Molecular Formula: C8H14O Formula Weight: 126.20 Flash Point: 62°(144°F) Melting Point: 41-43° MDL No.: MFCD00234965
Formel: C₈H₁₄O
MW: 126.2 g/mol
Melting Pt: 41…43 °C
Flash-Pt: 62 °C (144 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234965
CAS-Nummer: 4255-62-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge