2,7-Dibrom-9-fluorenon 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H25919.06 H25919.03
H25919.06EA 98.6 EUR InStock
H25919.06 H25919.03
2,7-Dibrom-9-fluorenon 96%
2,7-Dibrom-9-fluorenon
Purity: 96% CAS No.: 14348-75-5 Molecular Formula: C13H6Br2O Formula Weight: 337.99 Melting Point: 195-196° MDL No.: MFCD00010790
Formel: C₁₃H₆Br₂O
Melting Pt: 195…196 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010790
CAS-Nummer: 14348-75-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge