Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H25927.18 H25927.09
H25927.18EA 426 EUR InStock
H25927.18 H25927.09
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate 97%
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate
Purity: 97% CAS No.: 571-55-1 Molecular Formula: C9H11F3O4 Formula Weight: 240.18 Flash Point: 104°(220°F) Refractive Index: 1.4290 Boiling Point: 80-82°/1mm MDL No.: MFCD02677683
Formel: C₉H₁₁F₃O₄
Siedepunkt: 80…82 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,235
Flash-Pt: 104 °C (220 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02677683
CAS-Nummer: 571-55-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge