2-Aminoimidazolhemisulfat 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H25999.03 H25999.09
H25999.03EA 37.1 EUR InStock
H25999.03 H25999.09
2-Aminoimidazolhemisulfat 98%
2-Aminoimidazolhemisulfat
Purity: 98% CAS No.: 1450-93-7 Molecular Formula: C6H10N6.0.5H2SO4 Formula Weight: 215.22 Odour: Odourless Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 4726750 MDL No.: MFCD00013162
Formel: C₆H₁₂N₆O₄S
Melting Pt: ∼ 270 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013162
CAS-Nummer: 1450-93-7
EINECS: 215-918-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge