3-Nitroanthranilsäure 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H26001.09
H26001.09EA 67 EUR InStock
H26001.09
3-Nitroanthranilsäure 97%
3-Nitroanthranilsäure
Purity: 97% CAS No.: 606-18-8 Molecular Formula: C7H6N2O4 Formula Weight: 182.14 Melting Point: 210-212° MDL No.: MFCD00024261
Formel: C₇H₆N₂O₄
Melting Pt: 210…212 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024261
CAS-Nummer: 606-18-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge