2-Amino-5-phenylpyridin 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H26002.MD H26002.03
H26002.MDEA 51.2 EUR InStock
H26002.MD H26002.03
2-Amino-5-phenylpyridin 97%
2-Amino-5-phenylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 33421-40-8 Molecular Formula: C11H10N2 Formula Weight: 170.21 Melting Point: 133-137° MDL No.: MFCD01692452
Formel: C₁₁H₁₀N₂
Melting Pt: 133…137 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01692452
CAS-Nummer: 33421-40-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge