1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H26009.03
H26009.03EA 236 EUR InStock
H26009.03
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene 98%
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Purity: 99% CAS No.: 16956-91-5 Molecular Formula: C12H18F4Si2 Formula Weight: 294.44 Melting Point: 53-55° MDL No.: MFCD00093109
Formel: C₁₂H₁₈F₄Si₂
Melting Pt: 53…55 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00093109
CAS-Nummer: 16956-91-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge