2-Fluorcyclohexanon 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H26032.MD H26032.03
H26032.MDEA 75.5 EUR InStock
H26032.MD H26032.03
2-Fluorcyclohexanon 96%
2-Fluorocyclohexanone
Purity: 96% CAS No.: 694-82-6 Molecular Formula: C6H9FO Formula Weight: 116.13 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 71°(160°F) Refractive Index: 1.4440 Boiling Point: 78°/17mm MDL No.: MFCD01076476
Formel: C₆H₉FO
Siedepunkt: 78 °C (17 mmHg)
Dichte: 1,08
Flash-Pt: 71 °C (160 °F)
MDL Number: MFCD01076476
CAS-Nummer: 694-82-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge