1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol ≥90%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H26037.03
H26037.03EA 71.9 EUR InStock
H26037.03
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol ≥90%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
Purity: 90+% CAS No.: 22428-87-1 Molecular Formula: C8H14O3 Formula Weight: 158.19 Refractive Index: 1.4880 MDL No.: MFCD00067003
Formel: C₈H₁₄O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067003
CAS-Nummer: 22428-87-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge