1-Thiophen-2-ylethylamine 90%, tech.
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H26052.ME
H26052.MEEA 688 EUR InStock
H26052.ME
1-Thiophen-2-ylethylamine 90%, tech.
1-Thiophen-2-ylethylamine
Purity: 90% CAS No.: 6309-16-6 Molecular Formula: C6H9NS Formula Weight: 127.21 Refractive Index: 1.5475 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD02734311
Formel: C₆H₉NS
MDL Number: MFCD02734311
CAS-Nummer: 6309-16-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge