4-Fluor-o-anisaldehyd ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H26091.03
H26091.03EA 96.9 EUR InStock
H26091.03
4-Fluor-o-anisaldehyd ≥98%
4-Fluor-o-anisaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 450-83-9 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Melting Point: 60-62° MDL No.: MFCD00143318
Formel: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Melting Pt: 60…62 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143318
CAS-Nummer: 450-83-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge