4-Amino-3-fluorbenzoesäure 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H26092.03
H26092.03EA 70.5 EUR InStock
H26092.03
4-Amino-3-fluorbenzoesäure 98%
4-Amino-3-fluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 455-87-8 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Melting Point: 214-216° MDL No.: MFCD01660374
Formel: C₇H₆FNO₂
Melting Pt: 214…216 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01660374
CAS-Nummer: 455-87-8
EINECS: 207-250-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge