3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H26193.03 H26193.06
H26193.03EA 132 EUR InStock
H26193.03 H26193.06
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide
Purity: 97% CAS No.: 131858-37-2 Molecular Formula: C7H5BrFNO2 Formula Weight: 234.02 Melting Point: 46-48° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD03094237
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Melting Pt: 46…48 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094237
CAS-Nummer: 131858-37-2
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge