3-Brom-5-(trifluormethyl)benzaldehyd ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H26197.03 H26197.06
H26197.03EA 28.6 EUR InStock
H26197.03 H26197.06
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzaldehyd ≥97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 477535-41-4 Molecular Formula: C8H4BrF3O Formula Weight: 253.02 Refractive Index: 1.5110
Formel: C₈H₄BrF₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08059506
CAS-Nummer: 477535-41-4
EINECS: None
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge