4-Brom-2,5-difluorphenol ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H26212.06 H26212.14
H26212.06EA 78.7 EUR InStock
H26212.06 H26212.14
4-Brom-2,5-difluorphenol ≥99%
4-Brom-2,5-difluorphenol
Purity: 99% CAS No.: 486424-36-6 Molecular Formula: C6H3BrF2O Formula Weight: 208.99 Melting Point: 51-53° MDL No.: MFCD04973751
Formel: C₆H₃BrF₂O
MW: 208.99 g/mol
Melting Pt: 51…53 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973751
CAS-Nummer: 486424-36-6
EINECS: None
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge