Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H26310.03 H26310.06
H26310.03EA 41 EUR InStock
H26310.03 H26310.06
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate 97%
Dimethyl (4-fluorobenzyl)malonate
Purity: 97% CAS No.: 252938-22-0 Molecular Formula: C12H13FO4 Formula Weight: 240.23 MDL No.: MFCD01934558
Formel: C₁₂H₁₃FO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01934558
CAS-Nummer: 252938-22-0
EINECS: None
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge