3-(Trifluormethyl)thiobenzamid ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H26311.MD H26311.03
H26311.MDEA 24.8 EUR InStock
H26311.MD H26311.03
3-(Trifluormethyl)thiobenzamid ≥97%
3-(Trifluormethyl)thiobenzamid
Purity: 97% CAS No.: 53515-17-6 Molecular Formula: C8H6F3NS Formula Weight: 205.20 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD01567258
Formel: C₈H₆F₃NS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01567258
CAS-Nummer: 53515-17-6
EINECS: None
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge