4-Ethylphenylacetylen ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H26313.06
H26313.06EA 105 EUR InStock
H26313.06
4-Ethylphenylacetylen ≥99%
4-Ethylphenylacetylen
Purity: 99% CAS No.: 40307-11-7 Molecular Formula: C10H10 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 71°(160°F) Refractive Index: 1.5420 Boiling Point: 192° MDL No.: MFCD00173887
Formel: C₁₀H₁₀
Dichte: 0,930
MDL Number: MFCD00173887
CAS-Nummer: 40307-11-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge