Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-(Brommethyl)pentan ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

H26445.AA H26445.AC
H26445.AAEA 22.3 EUR InStock
H26445.AA H26445.AC
3-(Brommethyl)pentan ≥97%
3-(Brommethyl)pentan
Purity: 97% CAS No.: 3814-34-4 Molecular Formula: (CH3CH2)2CHCH2Br Formula Weight: 165.07 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.4515 Odour: Sweet Boiling Point: 145° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000219


Formel: C₆H₁₃Br
MW: 165.07 g/mol
Siedepunkt: 145 °C
Dichte: 1.179
Flash-Pt: 36 °C (96 °F)
MDL Number: MFCD00000219
CAS-Nummer: 3814-34-4
EINECS: 223-302-6
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge