3,5-Difluor-4-methoxybenzylbromid ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H26526.03 H26526.06
H26526.03EA 89.2 EUR InStock
H26526.03 H26526.06
3,5-Difluor-4-methoxybenzylbromid ≥97%
3,5-Difluor-4-methoxybenzylbromid
Purity: 97% CAS No.: 706786-42-7 Molecular Formula: C8H7BrF2O Formula Weight: 237.04 Melting Point: 39-42° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD04115916
Formel: C₈H₇BrF₂O
Melting Pt: 39…42 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115916
CAS-Nummer: 706786-42-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge