4-Fluor-2-methoxybenzonitril ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H26627.03 H26627.09
H26627.03EA 55.6 EUR InStock
H26627.03 H26627.09
4-Fluor-2-methoxybenzonitril ≥97%
4-Fluor-2-methoxybenzonitril
Purity: 97% CAS No.: 191014-55-8 Molecular Formula: C8H6FNO Formula Weight: 151.14 Melting Point: 75-77° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD04116335
Formel: C₈H₆FNO
Melting Pt: 75…77 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116335
CAS-Nummer: 191014-55-8
EINECS: None
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge