2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylbromid ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H26795.03 H26795.06
H26795.03EA 102 EUR InStock
H26795.03 H26795.06
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylbromid ≥97%
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylbromid
Purity: 97% CAS No.: 86256-24-8 Molecular Formula: C8H5BrF4O Formula Weight: 273.02 Refractive Index: 1.4660
Formel: C₈H₅BrF₄O
MW: 273.02 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115890
CAS-Nummer: 86256-24-8
UN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge