cis-Decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent[fg]acenaphthylene
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H26815.03
H26815.03EA 137 EUR InStock
H26815.03
cis-Decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent[fg]acenaphthylene
cis-Decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent[fg]acenaphthylene
CAS No.: 79236-92-3 Molecular Formula: C10H18N4 Formula Weight: 194.28 Melting Point: 29-31° MDL No.: MFCD09263319
Formel: C₁₀H₁₈N₄
Melting Pt: 29…31 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09263319
CAS-Nummer: 79236-92-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge