Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Trimethyl(vinyloxy)silane 97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

H26876.03 H26876.06
H26876.03EA 29.1 EUR InStock
H26876.03 H26876.06
Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Trimethyl(vinyloxy)silane
Purity: 97% CAS No.: 6213-94-1 Molecular Formula: H2C=CHOSi(CH3)3 Formula Weight: 116.24 Flash Point: -19°(-2°F) Refractive Index: 1.389 Boiling Point: 74° UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00054764


Formel: C₅H₁₂OSi
Siedepunkt: 74 °C
Dichte: 0,779
Flash-Pt: –19 °C (–2 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054764
CAS-Nummer: 6213-94-1
EINECS: 228-281-7
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge