1-Methyl-1H-indazol-3-carbonsäure 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H26879.06 H26879.03
H26879.06EA 109 EUR InStock
H26879.06 H26879.03
1-Methyl-1H-indazol-3-carbonsäure 97%
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 50890-83-0 Molecular Formula: C9H8N2O2 Formula Weight: 176.17 Melting Point: ca 218° dec. MDL No.: MFCD00272569
Formel: C₉H₈N₂O₂
MW: 176.17 g/mol
Melting Pt: ∼ 218 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00272569
CAS-Nummer: 50890-83-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge