Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
H26891.03
H26891.03EA 206 EUR InStock
H26891.03
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II)
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II)
CAS No.: 12289-94-0 Molecular Formula: C16H26Ru Formula Weight: 319.45 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 83-86° UN No.: UN3395 MDL No.: MFCD00216965
Formel: C₁₆H₂₆Ru
MW: 319.454 g/mol
Melting Pt: 83…86 °C
MDL Number: MFCD00216965
CAS-Nummer: 12289-94-0
ADR: 4.3 III
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge