2,6-Dichlor-4-iodpyridin ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H26946.03 H26946.06
H26946.03EA 93.5 EUR InStock
H26946.03 H26946.06
2,6-Dichlor-4-iodpyridin ≥97%
2,6-Dichloro-4-iodopyridine
Purity: 97% CAS No.: 98027-84-0 Molecular Formula: C5H2Cl2IN Formula Weight: 273.89 Melting Point: 161-165° MDL No.: MFCD07368400
Formel: C₅H₂CI₂IN
Melting Pt: 161…165 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368400
CAS-Nummer: 98027-84-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge